Learn More
FASN-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16477237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477237 5 mg
16444528 10 mg
16435386 100 mg
16410837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477237 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111777
MedChemExpress FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
Spécification
Nom chimique ou matériau FASN-IN-1
CAS 1808260-84-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H25N3O3S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (252.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)C(NC1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C2)=CS1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 395.54
Poids de la formule 395.54
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation