Learn More
Testo™ Sonde à immersion / pénétration étanche
Code produit 10163053
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde unitSize
10163053 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163053 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0602 2693
Il en reste null
Spécification
Comprend Sonde à immersion / pénétration, arbre de sonde d’un dia. de 5 x 60 mm de longueur, pointe d’arbre de sonde d’un dia. de 1,5 x 40 mm de longueur, câble de 1,2 m de longueur, plage de mesures de –60 à 800°, temps de réponse de 3 s, pour les mesures de température dans les pâtes et les milieux semi-solides, dans les liquides et dans l’air.
Certifications/Conformité EN 60584-2
À utiliser avec (application) Mesures de la température dans les pâtes et les milieux semi-solides, dans les liquides et dans l’air
Temps de réponse 3 s
Plage de températures (métrique) -60°C à +800°C
Longueur (métrique) de sonde 60 mm