Learn More
Testo™ Sonde de surface à action rapide
Code produit 10221013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
80 mm
115 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10221013 115 mm 1 pièce
10721794 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10221013 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0602 0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.61€
    144.00€ / 1 pièces
    Économisez 32.61€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Comprend Sonde de surface à action rapide, arbre de sonde d’un dia. de 5 x 115 mm de longueur, pointe de l’arbre de sonde d’un dia. de 12 mm, câble de 1,2 mm de longueur, plage de mesure de –60 à 300°C, 3 s Temps de réponse, pour la détection des ponts thermiques dans les murs
À utiliser avec (application) Détection de ponts thermiques dans les parois
Temps de réponse 3 s
Plage de températures (métrique) -60°C à +300°C
Longueur (métrique) 115 mm