Learn More
Sel B bleu rapide, MP Biomedicals™
Code produit 11436652 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436652 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436652 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215020125
Utilisé comme coloration tissulaire. Le sel B bleu rapide, MP Biomedicals est utile pour le CCM des aflatoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 14263-94-6
Formule moléculaire C14H16Cl4N4O2Zn+2
Synonyme Azoic Diazo No. 48, Diazo Blue B, o-Dianisidine bis(diazotized) zinc double salt, Naphthanil Diazo Blue B, DBB
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/4mL, clear solution).
Clé InChI ZZJFLKSMXLBSAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]#N)OC)[N+]#N.Cl.Cl.Cl.Cl.[Zn]
Nom IUPAC 4-(4-diazonio-3-methoxyphenyl)-2-methoxybenzenediazonium;zinc;tetrahydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 479.488
CID PubChem 129894309
Poids de la formule 475.47
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast Blue B Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: fast blue B salt