Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB 98 %, pure
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fast blue BB |
| Point de fusion | 98.0°C to 100.0°C |
| Note relative au nom | 98% |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Spectrométrie UV | Complies |
| Beilstein | 13, III, 2170 |
| Couleur | Marron à gris |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Fast Blue BB
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.