Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel BB bleu rapide
Code produit 11382217
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382217 25 g -
11362217 1 g 1g
11372217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382217 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L09704.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol
Fast Blue BB salt is used as a general substrate for β-glycosidase. Two moles of 6-bromo-2-napthol-β-d-glucopyranoside are cleaved by β-glucosidases into 2 moles of d-glucose and 2 moles of 6-bromo-2-napthol. The 2 moles of 6-bromo-2-napthol formed are coupled with 1 mole of Fast Blue BB salt [4-benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi (zinc chloride) salt], resulting in 2 moles of the corresponding dye of 6-bromo-2-naphthol (reddish color). It is a commonly used stain to observe myelin under light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel Fast Blue BB est utilisé comme substrat général pour β ;-glycosidase. Deux moles de6-bromo-2 -napthol-β ; -d-glucopyranoside sont clivées par β ;-glucosidases en 2 moles de d-glucose et 2 moles de 6-bromo-2 -napthol. Les 2 moles de6-bromo-2 -napthol formées sont couplées à 1 mole de sel BB bleu rapide [4 -benzoylamino-2,5 -diéthoxybenzènediazonium chlorure hemi (chlorure de zinc)], donnant lieu à 2 moles du colorant correspondant à 6-bromo-2 -naphthol (couleur rougeâtre). Il s’agit d’une coloration couramment utilisée pour observer la myéline à la microscopie optique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5486-84-0
Formule moléculaire C34H36Cl4N6O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 831.878
Numéro MDL MFCD00074765
Clé InChI CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
CID PubChem 131675364
Nom IUPAC Zinc ; N-(4-diazonio-2,5-diéthoxyphényl)benzènecarboximidate ; dichlorure ; dichlorhydrate
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Blue BB salt
Point de fusion ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 831.89
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Quantité 25 g