Description
- FAST DNA Erase est un liquide clair, incolore prêt à être utilisé, conçu pour éliminer la contamination par ADN des surfaces courantes de laboratoire, y compris les plans de travail, les plastiques, l’acier inoxydable et le verre.
- Notes d’application : FAST L’effacement de l’ADN est destiné à décontaminer les surfaces de laboratoire, les appareils et les récipients en plastique et en verre.
- Déclaration d'utilisation : Sauf indication contraire, les produits de MP Biomedicals sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication ultérieure et ne sont pas destinés à un usage humain direct.
- Application clé : élimination de la contamination par ADN
Spécification
Spécification
| Color-coded | Non |
| Forme | Vaporisateur de liquide |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- FAST DNA Erase
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .