Learn More
Labconco™ Fond de flacon Fast-Freeze™, 750 ml
Code produit 15153025 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15153025 750 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15153025 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7542700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    227.62€ / 1 pièces
    Économisez 40.38€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Résiste aux températures extrêmes et au vide élevé. Le fond de flacon Labconco™ Fast-Freeze™ de 750 ml est un flacon de rechange en verre borosilicaté transparent à utiliser dans les chambres de séchage et les collecteurs Labconco™. Bouc
  • Les flacons Fast-Freeze supportent des températures extrêmes et un vide élevé
  • Disponibles en verre borosilicaté transparent ou ambré
  • L’ensemble complet Fast-Freeze est composé d’un bouchon en caoutchouc, d’un fond en verre et d’un papier filtre
    • Bouchons, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
  • Les flacons se fixent avec des adaptateurs aux orifices des soupapes des chambres de séchage et des collecteurs Labconco™
    • Les adaptateurs sont disponibles en verre borosilicaté ou en acier inox
  • Les flacons et adaptateurs sont compatibles avec tout lyophilisateur de marque doté d’orifices de soupape de 1/2 po ou 3/4 po de diamètre
  • Les flacons en verre supportent une température maximale de 490°C
  • Les bouchons pour flacons supportent une température maximale de 450°C
Spécification
Matériau du bouchon Caoutchouc
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Chambres et collecteurs de lyophilisation Labconco
Hauteur (métrique) 162 mm
Comprend Fond de flacon uniquement
Type de produit Flacon Fast-Freeze
Forme Cylindrique
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 490deg;C
Poids (impériale) 1,0 lb (expédition)
Jetable Réutilisable
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 90,2 mm
Poids (métrique) 0,5 kg (expédition)