Learn More
Labconco™ Fast-Freeze Fond de flacon uniquement, ambré
Code produit 17938480 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
750 ml
Diamètre (impériale) externe:
3,9 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (impériale) externe Conditionnement
17938480 750 ml 3,9 in 1 pièce
16685065 600 ml 3,9 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17938480 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7542701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    231.83€ / 1 pièces
    Économisez 23.17€
    9% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisé dans le processus de lyophilisation et compatible avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation. Fond de flacon Fast-Freeze Labconco™ uniquement, ambré, fabriqué en verre borosilicaté à haute résistance pour résister à des
  • Doté d’une ouverture à col large pour faciliter nettoyage et chargement
  • Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
  • Le verre ambré protège les échantillons sensibles à la lumière
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
  • Les fonds sont disponibles séparément en tant que composants de remplacement
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,9 in
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flasque ambrée
Jetable Réutilisable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 99.1 mm
Poids (métrique) 1 kg