Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Code produit 15777912 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15777912 300 ml 1 pièce
15787912 600 ml 1 pièce
15707922 750 ml 1 pièce
15797912 900 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15777912 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7540601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.71€
    292.05€ / 1 pièces
    Économisez 64.66€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour le procédé de lyophilisation. Les ensembles complets de flacons Labconco™ Fast-Freeze™ sont faciles à manipuler pour charger rapidement des échantillons pendant les expériences.
  • Les flacons sont en verre borosilicaté très solides pour résister à une chaleur élevée et à un vide important
  • Se compose d’un bouchon en caoutchouc, d’un fond en verre et de papier filtre
  • Bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurant une étanchéité fiable sous vide
  • La couleur ambrée protège les échantillons sensibles à la lumière
  • Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
  • Ouvertures larges pour un chargement et un nettoyage aisés
  • Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
  • Compatible avec toutes les grandes marques d'équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
  • Bouchons, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Couleur Ambré
Description Couleur : Ambré
Diamètre (impériale) externe 4,4 in
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon 1,9 cm
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Kit de flasque
Jetable Réutilisable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 59,2 mm
Poids (métrique) 1 kg