Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Code produit 15797912 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15797912 900 ml 1 pièce
15777912 300 ml 1 pièce
15787912 600 ml 1 pièce
15707922 750 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15797912 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7540901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    395.12€ / 1 pièces
    Économisez 52.88€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Utilisé pour le procédé de lyophilisation. Les ensembles complets de flacons Labconco™ Fast-Freeze™ sont faciles à manipuler pour charger rapidement des échantillons pendant les expériences.
  • Les flacons sont en verre borosilicaté très solides pour résister à une chaleur élevée et à un vide important
  • Se compose d’un bouchon en caoutchouc, d’un fond en verre et de papier filtre
  • Bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurant une étanchéité fiable sous vide
  • La couleur ambrée protège les échantillons sensibles à la lumière
  • Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
  • Ouvertures larges pour un chargement et un nettoyage aisés
  • Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
  • Compatible avec toutes les grandes marques d'équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml et 900 ml
  • Bouchons, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Couleur Ambré
Description Couleur : Ambré
Diamètre (impériale) externe 4,4 in
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon 1,9 cm
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Kit de flasque
Jetable Réutilisable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 90,2 mm
Poids (métrique) 1 kg
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.