Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, fond de flacon uniquement
Code produit 15143025 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15143025 300 ml 1 pièce
15123025 80 ml 1 pièce
15113025 120 ml 1 pièce
15163025 2000 ml 1 pièce
10524735 40 ml 1 pièce
11874740 600 ml 1 pièce
14841301 900 ml 1 pièce
11884740 1200 ml 1 pièce
15133025 150 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15143025 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7542600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.02€
    174.37€ / 1 pièces
    Économisez 32.65€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Fond en verre borosilicaté ultra résistant pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé.
Fond en verre borosilicaté ultra résistant pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé
  • L’ouverture à col large permet un chargement plus rapide et un nettoyage plus facile
  • Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
  • Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace
  • Cols, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Diamètre (impériale) externe 2,32 in
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 14,5 cm
Type de produit Flacon
Poids (impériale) 1,5 lb
Jetable Réutilisable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 5,9 cm
Poids (métrique) 0,7 kg