Learn More
Fast Garnet GBC Base, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10501981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10501981
Marque: Thermo Scientific Acros 153260250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-56-3
Formule moléculaire C14H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.295
Numéro MDL MFCD00007733
Clé InChI PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
CID PubChem 7340
Nom IUPAC 2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Garnet GBC base
Note relative au nom 97%
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Merck Index 15, 415
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rouge à marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fast Garnet GBC base
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.