Learn More
Sel GBC Fast Garnet, TRC
Code produit 30406966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406966 100 mg
30396022 1 g
30401154 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF101890100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-89-3
Formule moléculaire C14H13N4 . HO4S
Poids moléculaire (g/mol) 334.35
Synonyme Garnet GBC Salt, 2-Methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium Hydrogen Sulfate, 4-(o-Tolylazo)-o-toluenediazonium Hydrogen Sulfate (6CI)
Nom IUPAC sulfate d’hydrogène ; 2-méthyl-4-[(E)-(2-méthylphényl)diazényl]benzénodiazium
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2.OS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fast Garnet GBC Salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Poids de la formule 334.0736