Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fast Green Fcf |
| CAS | 2353-45-9 |
| Formule moléculaire | C37H34N2Na2O10S3 |
| Numéro MDL | MFCD00013053 |
| Clé InChI | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | bis(4-{éthyl[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino}phényl)(4-hydroxy-2-sulfonatophényl)méthylium disodique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 808.84 |
| CID PubChem | 16887 |
| Poids de la formule | 808.84 |
| Afficher plus |