Learn More
Scotch-Brite™ Lingettes en microfibre Fast Shine 2060
Code produit 17178580
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17178580 Bleu 100 pièces
17108590 Vert 100 pièces
17188580 Rouge 100 pièces
17198580 Jaune 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17178580 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7000033494
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lingettes semi-jetables en microfibre avec d’importantes propriétés de nettoyage. Offre des performances de nettoyage rapides et efficaces lorsqu’elles sont utilisées avec ou sans produits chimiques sur plusieurs surfaces.
  • Performances de nettoyage rapides et efficaces lorsqu’elles sont utilisées avec ou sans produits chimiques
  • Nettoyage non pelucheux sur pratiquement toutes les surfaces
  • Élimine le besoin d’agents de nettoyage dans de nombreux cas
  • Idéal pour le nettoyage des meubles et des appareils sanitaires
  • Peut être utilisé sur tous les types de surfaces, y compris les surfaces fragiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Matériau Microfibre
Couleur Bleu
Description Semi-jetable
Dimensions (L x l) 400 x 360 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage rapide et efficace
Quantité d’emballage 10/paquet