Learn More
MP Biomedicals™ Kit de détection de sénescence FastCellular™, SPiDER-ΒGal
Code produit 16359855 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détection de sénescence cellulaire
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
16359855 Détection de sénescence cellulaire 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16359855 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092690301
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détecte les cellules sénescentes avec une sensibilité beaucoup plus élevée que X-gal.
La sénescence cellulaire est un phénomène par lequel les cellules normales cessent de se diviser et entrent dans un état d’arrêt de croissance irréversible. C’est l’un des aspects les plus fondamentaux du comportement cellulaire et on pense généralement qu’il est associé à des mécanismes suppresseurs tumoraux et à une cause sous-jacente du vieillissement. La Β-galactosidase (SA-Β-gal) associée à la sénescence, qui est surexprimée dans les cellules sénescentes, a été largement utilisée comme marqueur de la sénescence cellulaire. Bien que X-gal soit un réactif bien connu utilisé pour détecter SA-Β-gal, X-gal présente les inconvénients suivants : 1) exigence de cellules fixes en raison d’une mauvaise perméabilité cellulaire, 2) faible capacité quantitative en raison de la difficulté à différencier visuellement les cellules colorées et non colorées 3) exigence pour de longues durées de coloration.
Pour venir à bout des inconvénients inhérents à l’utilisation de X-gal, nous utilisons un nouveau réactif et une nouvelle méthode pour la détection de la sénescence cellulaire. Spider-ΒGal offre une sensibilité accrue à la détection de SA-Β-gal en raison de l’augmentation de la perméabilité cellulaire et de la rétention à l’intérieur des cellules. Par rapport à la méthode X-gal, le kit de détection de sénescence FastCellular peut être utilisé pour les cellules vivantes et fixes, car nous fournissons de la bafilomycine A1 pour inhiber spécifiquement l’activité de la Β-galactosidase endogène dans les cellules vivantes et ainsi augmenter la spécificité de détection des cellules vivantes. Pour les cellules fixes, la SA-Β-gal est détectable à l’aide d’un tampon Spider-ΒGal et Mcllvaine (pH 6,0, veuillez consulter le protocole pour les dosages cellulaires fixes). Puisque Spider-ΒGal émet une fluorescence forte et stable après la réaction avec SA-Β-gal, elle peut être appliquée à l’analyse quantitative par cytométrie en flux. En outre, le temps de coloration est de seulement 30 minutes. Le kit comprend une plaque à 6 puits avec 1 unité de SPiDER-ΒGal et 1 unité de bafilomycine A1
Avantages de l’utilisation du kit de détection de sénescence FastCellular :
  • Sensibilité accrue grâce à une nouvelle sonde de détection fluorogénique
  • Applicable aux cellules vivantes et aux tissus fixes
  • Capacité de quantifier la SA-Β-gal dans le dosage de sénescence cellulaire
  • Temps de coloration court (30 min)
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 0 et 5°C. Protéger de la lumière
À utiliser avec (application) Détection de sénescence cellulaire