Description
Le tampon 10X FastDigest est un tampon de digestion exclusif qui prend en charge 100 % de l’activité de toutes les enzymes de restriction FastDigest. Les enzymes de modification de l’ADN/ARN, telles que les ligases, les phosphatases, les kinases et les ADN polymérases mésophiles ont également une activité de 100 % dans les tampons FastDigest. Ainsi, les enzymes utilisées dans les applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange de réaction FastDigest
Avantages :
Digestion double et multiple dans un seul tampon avec n’importe quelle combinaison d’enzymes.
Aucune digestion séquentielle ou aucun changement de tampon n’est nécessaire.
Avantages :
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Type de produit | Tampon de digestion |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
| Gamme de produits | FastDigest |