Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Green Buffer (10X)
Code produit 11836863 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836863 5 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11836863 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.31€
    19.65€ / 1mL
    Économisez 2.66€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Tampon de digestion exclusif qui prend en charge 100 % de l’activité de toutes les enzymes de restriction FastDigest.
Les enzymes de modification de l’ADN/ARN, telles que les ligases, les phosphatases, les kinases et les ADN polymérases mésophiles ont également une activité de 100 % dans les tampons FastDigest Green. Ainsi, les enzymes utilisées dans les applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange de réaction FastDigest.
  • Digestion double et multiple dans un seul tampon avec n’importe quelle combinaison d’enzymes
  • Aucune digestion séquentielle ou changement de tampon n’est nécessaire
  • Permet le chargement direct du mélange de réaction sur les gels
  • Permet d’économiser du temps de pipetage et de supprimer le besoin de colorants de charge d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de digestion
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Clonage traditionnel
Gamme de produits FastDigest
Quantité 5 x 1 ml