Learn More
MP Biomedicals Kit de centrifugation FastDNA™ SPIN pour analyse du sol
Code produit 11492400 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 kit
50 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11492400 50 préparations 50 préparations
17584885 100 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492400 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116560200
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol est utilisé pour l’isolement rapide de l’ADN génomique prêt pour la PCR à partir de n’importe quel échantillon prélevé sur le terrain.
  • Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol isole rapidement et efficacement l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
  • Le sol est traité par un instrument FastPrep™ et des tubes de matrice de lyse E conçus pour lyser efficacement tous les micro-organismes.
  • L’ADN libéré est purifié par une méthode de filtrage par centrifugation à base de silice et convient à l’analyse PCR et à d’autres applications en aval.
  • La lyse complète de tous les organismes, y compris les sources historiquement difficiles telles que les spores et les endospores eubacteriaux, les bactéries à Gram positif, les levures, les algues, les nématodes et les champignons, est obtenue en quelques secondes à l’aide d’un instrument FastPrep et de tubes de la matrice de lyse E.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol fournit le plus haut rendement d’ADN de tout échantillon prélevé sur le terrain, y compris le sol, les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère ou les eaux usées.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol contient les tubes de matrice de lyse et tous les réactifs nécessaires pour extraire l’ADN dans un processus qui élimine efficacement les acides humiques et autres inhibiteurs de PCR.
Spécification
Capacité 2 mL
Concentration Jusqu’à 500 mg par préparation
Format Kit d’outils
Isolation Technology Lait de verre
Type d’échantillon Sol, Selles, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère
À utiliser avec (équipement) Instrument FastPrep™
À utiliser avec (application) Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain, y compris les sédiments, la boue, le compost, le fumier, la rhizosphère, les eaux usées et plus encore
Matrice Matrice de lyse E
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Isolement des acides nucléiques, mini-préparation
Espèces Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal
Cible ADN
Heure du test 30 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FastDNA SPIN Kit for Soil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.