Learn More
MP Biomedicals Kit de centrifugation FastDNA™ SPIN pour analyse du sol
Code produit 17584885 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 kit
50 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17584885 100 préparations 1 kit
11492400 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17584885 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116560300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    956.55€ / 1 kits
    Économisez 223.45€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol est utilisé pour l’isolement rapide de l’ADN génomique prêt pour la PCR à partir de n’importe quel échantillon prélevé sur le terrain.
  • Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol isole rapidement et efficacement l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
  • Le sol est traité par un instrument FastPrep™ et des tubes de matrice de lyse E conçus pour lyser efficacement tous les micro-organismes.
  • L’ADN libéré est purifié par une méthode de filtrage par centrifugation à base de silice et convient à l’analyse PCR et à d’autres applications en aval.
  • La lyse complète de tous les organismes, y compris les sources historiquement difficiles telles que les spores et les endospores eubacteriaux, les bactéries à Gram positif, les levures, les algues, les nématodes et les champignons, est obtenue en quelques secondes à l’aide d’un instrument FastPrep et de tubes de la matrice de lyse E.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol fournit le plus haut rendement d’ADN de tout échantillon prélevé sur le terrain, y compris le sol, les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère ou les eaux usées.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol contient les tubes de matrice de lyse et tous les réactifs nécessaires pour extraire l’ADN dans un processus qui élimine efficacement les acides humiques et autres inhibiteurs de PCR.
Spécification
Capacité 2 mL
Concentration Jusqu’à 500 mg par préparation
Format Kit d’outils
Isolation Technology Lait de verre
Type d’échantillon Sol, Selles, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère
À utiliser avec (équipement) Instrument FastPrep™
À utiliser avec (application) Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain, y compris les sédiments, la boue, le compost, le fumier, la rhizosphère, les eaux usées et plus encore
Nbre de réactions 100 préparations
Type de produit Isolement des acides nucléiques, mini-préparation
Espèces Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal
Cible ADN
Heure du test 30 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1SET (100PREP) DNA PURIFICATION KIT
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P404-Stocker dans un récipient fermé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, guanidine thiocyanate, acetic acid
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.