Description
- Adhésif à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyenne
- Fournit une liaison adhésive robuste sur une grande variété de surfaces
- Le nylon tissé résiste à des milliers de fixations
- Fixation rapide qui permet des économies de temps et de coûts de production
Specifications
Specifications
| Type de produit | Dispositif de fixation |
| Format | Rouleau |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l) | 1,25 m x 25 mm |
| Épaisseur (métrique) | 4,4 mm |