Learn More
MP Biomedicals™ Substitut de SVF chimiquement défini, sans produits d’origine animale, synthétique FastGro
Code produit 16277721 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16277721 100 mL 100mL
16329855 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16277721 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092640049
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine.
FastGro permet de cultiver des cellules in vitro sans utiliser de sérum et sans aucun composé d’origine animale ou humaine. FastGro est un additif entièrement défini, éliminant ainsi le besoin de sérum, pour un large éventail de pratiques de culture cellulaire. Puisque FastGro est chimiquement défini, il élimine les variations de lot à lot. Tous les composants de FastGro sont des composés chimiques hautement purifiés et identifiés.
La culture de cellules dans un milieu enrichi avec FastGro présente un certain nombre d’avantages par rapport aux milieux enrichis en SVF conventionnels.
  • En raison de sa nature chimiquement définie, il n’existe aucune variation de lot à lot. Ainsi, la nécessité de tester de nouveaux lots de sérum est éliminée.
  • Il n’y a aucune interférence de composés sériques inconnus dans vos recherches.
  • Puisqu’il ne contient pas ni hormones ni cytokines, il n’influence pas vos données de recherche.
  • FastGro est économique, car il ne contient aucun produit dérivé animal ou humain.
  • Il peut être conservé au réfrigérateur. Aucune décongélation requise avant utilisation.
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C
Forme Liquide
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Qualité Biologie cellulaire
Testé pour Cellules épithéliales hépatiques, HaCaT, Hépatocytes humains primaires, Hybridome, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Kératinocytes humains
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • FastGro Synthetic, animal free, chemically defined FBS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.