Learn More
Thermo Scientific™ Gélose d’anaerobe fastidieuse (F.A.A.) au sang de cheval
Code produit 12957138
Modifier l'affichage
Click to view available options
19 ml ; 1 x 10 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12957138 19 ml ; 1 x 10 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12957138 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB0225A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.27€
    20.71€ / Pack de 10
    Économisez 4.56€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Cultivez les anaérobies les plus fastidieux cliniquement significatifs grâce à ce milieu d’isolement primaire.
Cultivez les anaérobies les plus cliniquement significatives grâce à la gélose d’anaerobe (F.A.A.) fastidieuse Thermo Scientific™ au sang de cheval, un milieu d’isolement primaire pour la récupération de bactéries anaérobies fastidieuses.
La gélose pour anaérobies fastidieux (F.A.A.) au sang de cheval est un milieu pour la croissance d’organismes fastidieux. Les peptones incluses ont été choisies pour une stimulation de croissance maximale. L’amidon et le bicarbonate de sodium agissent comme agents de détoxification tandis que l’hémine encourage la production de pigments chez Porphyromonas melaninogenicus. Les agents de croissance spécifiques sont la cystéine pour Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acne et Bacteroides fragilis, l’arginine pour Eubacterium spp. et le pyrophosphate soluble pour Porphyromonas gingivalis et Porphyromonas asaccharolyticus. Le pyruvate permet de neutraliser le peroxyde d’hydrogène et est également utilisé par Veillonella spp. comme source d’énergie. La vitamine K et le succinate de sodium fournissent des facteurs de croissance essentiels pour certaines anaérobies, tout comme le glucose à 0,1 %. Le faible taux de glucose empêche la production de niveaux élevés d’acides et d’alcools qui inhibent le développement colonial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose d’anaerobe fastidieuse (F.A.A.) au sang de cheval
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Volume plein 19 mL
Type d’emballage 1 x 10 plaques