Learn More
Checkers Fastlane™ 1 canal 4 in Protection de câble anti-chute
Code produit 17702408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17702408 Noir 1 pièce
17712408 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17702408 Fournisseur Checkers Code fournisseur PFLS0003BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45€
    98.98€ / 1 pièces
    Économisez 15.47€
    13% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les protège-câbles au sol légers Fastlane sont fabriqués en polyuréthane durable. Ils sont dotés de raccords emboîtables en L brevetés à usage intensif afin de faciliter l’ajout d’unités supplémentaires pour une flexibilité d’extension à la longueur souha
  • Fastlane Les protège-câbles légers à enfiler sont fabriqués en polyuréthane durable et sont dotés de connecteurs en L robustes et brevetés permettant de fixer facilement des protège-câbles supplémentaires pour atteindre la longueur souhaitée.
  • La surface antidérapante brevetée à cinq bandes permet une adhérence maximale pour les chariots et les piétons
  • Ces protège-câbles à profil bas s’adaptent à plusieurs tailles de câble et sont compacts pour faciliter la configuration, le démontage et le stockage
Spécification
Longueur (impériale) 10,7 in
Longueur (métrique) 27,3 cm
Largeur (métrique) 91,4 cm
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Type Protège-câble