Learn More
MP Biomedicals FastPrep-96™ Supports de plaques PCR pour le cisaillement de l'ADN
Code produit 31114748 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Support de plaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31114748 Support de plaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31114748 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116010540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 1 paires
    Économisez 1.50€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Plaques à puits profonds en polypropylène conçues pour le clivage d'ADN à haut débit utilisant FastPrep-96™ instrument.
  • Lot de deux plaques à 96 puits profonds en polypropylène durable pour des performances fiables
  • Utilisés comme supports de plaques pour monter une deuxième plaque PCR dans laquelle l'ADN est chargé pour le cisaillement.
  • Fournit une configuration idéale et efficace pour le cisaillement constant et reproductible de l'ADN de haut poids moléculaire en fragments plus petits.
  • Prend en charge la préparation des bibliothèques pour les plateformes de séquençage à lecture longue telles que PacBio™
  • Permet un cisaillement d'ADN à haut débit, efficace, uniforme et constant sur toute la plaque.
  • Permet de traiter jusqu'à 192 échantillons en quelques minutes seulement, pour un débit amélioré.
  • S'adapte parfaitement et en toute sécurité à l'intérieur du FastPrep-96™ Support pour plaques à puits profonds 2 x 96
  • Notes d’application : Pour une utilisation avec le FastPrep-96 homogénéisateur pour le fractionnement à haut débit de l'ADN avant la préparation de la bibliothèque à l'aide de plateformes de séquençage à lecture longue comme PacBio™
  • Déclaration d'utilisation : Usage réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Type de produit Support de plaque