Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Code produit 10410280 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de dimensions:
100 bp à 5000 bp
10 bp à 200 bp
500 bp à 10000
50 bp à 1500 bp
Conditionnement:
1000µL
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de dimensions unitSize
10410280 10 bp à 200 bp 2 pièces
10528740 50 bp à 1500 bp 2 pièces
10190740 100 bp à 5000 bp 1000µL
10669320 500 bp à 10000 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10410280 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1233
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Points clés
  • Séparation rapide (8 à 14 minutes)
  • Distance de séparation courte (10 à 20 mm)
  • Bandes nettes, tailles et quantités de fragments faciles à mémoriser
  • Prête à l’emploi - prémélange avec colorant de charge
  • Fournie avec la solution de colorant de charge pour échantillon d’ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, orange G
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 bp à 200 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 2 x 500 μL
Gamme de produits FastRuler
Type de produit Échelle d’ADN
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerin
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.