Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 50-1500 bp Promotion
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échelle d’ADN à plage basse FastRuler est spécialement conçue pour la détermination de taille rapide et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans des gels à débit élevé de 48 ou 96 puits, ainsi que dans des gels d’agarose conventionnels. Cette échelle est un mélange de cinq fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie à extrémités franches qui sont facilement résolus sur une courte distance de séparation (10 à 20 mm) après un passage de 8 à 14 minutes sur le gel d’agarose approprié. Elle est particulièrement utile pour les électrophorèses de produits de PCR.
Points clés
- Séparation rapide (8 à 14 minutes)
- Distance de séparation courte (10 à 20 mm)
- Bandes nettes, tailles et quantités de fragments faciles à mémoriser
- Prête à l’emploi : prémélange avec colorant de charge
- Fournie avec la solution de colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X Loading Dye |
| Forme | Liquide |
| Contenus des kits | 6X MassRuler DNA Loading Dye, 1mL |
| Quantité | 50 à 333 applications |
| Type de produit | DNA Molecular Weight Marker |