Learn More
Thermo Scientific™ Collecteur à vide FastVac™
Code produit 15822145 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15822145 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15822145 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35899
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le collecteur à vide Thermo Scientific FastVac possède une construction durable et résistante aux produits chimiques et peut traiter jusqu’à 20 échantillons simultanément à l’aide d’un vide, éliminant ainsi la nécessité d’avoir recours à plusieurs étapes de centrifugation et d’éliminer l’écoulement des tubes de prélèvement.
Les robinets d’arrêt unidirectionnels Luer-Lock sont compatibles avec la plupart des colonnes de purification d’acide nucléique et sont contrôlés individuellement, ce qui permet le traitement de quelques échantillons à la fois. De plus, le réservoir de déchets extra-large rend le collecteur à vide FastVac pratique pour les protocoles nécessitant le traitement de grands volumes, comme lors de l’isolement de l’ADN plasmide à l’aide d’un kit de purification plasmidique à faible taux d’endotoxines Purelink Fast.
Caractéristiques du produit :
• Capacité : capable de traiter 1 à 20 échantillons simultanément à l’aide de colonnes et d’une source de vide
• Composition : constitué d’un corps de collecteur en PE linéaire à faible densité, de robinets unidirectionnels Luer-Lock composés d’un corps en PC et d’une poignée en PP, d’un connecteur de tuyau de vide en PP, et d’un bouchon en CR
• Compatibilité : compatible avec la plupart des kits de purification d’acide nucléique (consultez le manuel d’instructions du kit pour plus d’informations sur la compatibilité et le traitement avec un collecteur à vide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rampe à vide
Contenu et stockage • 1 collecteur à vide
• 20 connecteurs Luer-Lock
• 1 bouchon en CR
Gamme de produits FastVac
Quantité 1 de chaque