Learn More
Abcam Kit d’analyse de l’activité de l’hydrolase amide d’acides gras (fluorométrique)
Code produit 32117778 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32117778 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117778 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab252895100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mesurer l’activité FAAH1 dans des échantillons cellulaires, d’autres échantillons, extraits cellulaires/tissulaires avec l’activité de l’hydrolase d’acides gras amide kit de test AB252895. Sensibilité = 0,1 μU. Cité dans 3 publications. Utilisation avec Microplate.
Mesurer l’activité FAAH1 dans des échantillons cellulaires, d’autres échantillons, extraits cellulaires/tissulaires avec l’activité de l’hydrolase d’acides gras amide kit de test AB252895. Sensibilité = 0,1 μU. Cité dans 3 publications. Utilisation avec Microplate.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests