Learn More
Thermo Scientific FBS Round Bucket
Code produit 17854910 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17854910 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17854910 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 75004699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1350.00€ / 1 pièces
    Économisez 80.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
For use in BIOS 16 Centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1000 mL
Type de produit Bucket
Quantité 2 Pk.