Learn More
BD Biosciences™ Microbilles FC BV421 (RUO)
Code produit 15805921 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15805921 5 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15805921 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 661627
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Microbilles fluorescentes qui permettent au logiciel de déterminer les valeurs de débordement (SOV) pour la compensation de fluorescence et de calculer une matrice de compensation de fluorescence pendant la configuration des cytomètres en flux BD™.
  • Microbilles fluorescentes qui permettent au logiciel de déterminer les valeurs de débordement (SOV) pour la compensation de fluorescence et de calculer une matrice de compensation de fluorescence pendant la configuration des cytomètres en flux BD™.
  • La combinaison de microbilles CS&T BD™ et de microbilles FC BD permet de régler avec précision la tension et la compensation pour chacun des canaux de l’instrument.
  • Les microbilles FC BD peuvent également être utilisées pour étalonner plusieurs instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver les tubes à 2 °C–8 °C dans le sachet en aluminium. Les tubes ne doivent pas être congelés. Protéger les tubes de l’exposition à la lumière et à l’humidité.
Format BV421
Nbre de tests 5 dosages
Granulométrie 3 μm
Quantité 5 tests
Stabilité Les billes et le tampon de dilution sont stables jusqu’à la date de péremption indiquée sur le sachet et les étiquettes des flacons lorsque les recommandations de stockage sont respectées. Ne pas utiliser après la date de péremption.
Type de produit Microbilles de polystyrène fluorescentes
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD FC Beads BV421
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one