Learn More
Velp Scientifica™ Floculateurs FC S-Series avec positions indépendantes
Code produit 11761424 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
FC S4 - 4 positions
FC S6 - 6 positions
Puissance:
18 W
23 W
Poids (métrique):
12,5 kg
18 kg
Largeur (métrique):
645 mm
935 mm
Packungsgröße:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modèle Puissance Poids (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11761424 FC S4 - 4 positions 18 W 12,5 kg 645 mm 1 pièce
12922500 FC S6 - 6 positions 23 W 18 kg 935 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11761424 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F105A0111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Avec positions indépendantes qui permettent d’adopter des conditions standard pour les essais de floculation, ce qui constitue l’exigence de base pour des résultats reproductibles. Les floculateurs Velp Scientifica™ FC S-Series avec positions indépendantes offrent une vitesse précise à partir d'un moteur à engrenages c.c. à commande électronique.
  • Vitesses indépendamment sélectionnables - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 et 300 tr/min
  • Le même produit peut être soumis à différentes conditions en parallèle
  • Résultats fiables et reproductibles avec la qualité d’agitation Velp
  • La vitesse peut être modifiée pendant l'exécution
  • Panneau arrière éclairé pour faciliter l’observation des échantillons
  • Hauteur des tiges d’agitation réglable sans outils
  • Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
  • Disponibles en modèles de testeur à 4-positions et 6-positions
Spezifikation
Vitesse 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 et 300 tr/min
Tension 100/240 V
Puissance 18 W
Hauteur (métrique) 347 mm
Largeur (métrique) 645 mm
Fréquence 50/60 Hz
Modèle FC S4 - 4 positions
Poids (métrique) 12,5 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.