Learn More
Ohaus FC5706P + R78 Centrifugeuse multiple et faisceau de rotors à angle fixe
Code produit 31927856 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pack centrifugeuse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31927856 Pack centrifugeuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31927856 Fournisseur Ohaus Code fournisseur 31060781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00€
    1740.33€ / 1 pièces
    Économisez 624.67€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse Frontier FC5706P avec rotor à angle fixe R78 qui accueille 6 tubes RB/FA de 50 ml
  • Fonctionnement simple et intuitif : Des commandes pratiques avec une interface intuitive permettent une manipulation rapide et réactive, même en portant des gants.
  • Compatibilité polyvalente des tubes : Permet d’accueillir des tubes standards de 50 mL et 15 mL, y compris des tubes sanguins et urinaires courants. Avec des accessoires, les disques peuvent également être adaptés pour des tailles plus petites jusqu’à 1,5 mL.
  • Conception économisant de l’espace : La construction compacte intègre toutes les fonctionnalités essentielles dans un espace réduit, économisant ainsi un espace précieux de laboratoire dans le laboratoire.
  • Options de rotors flexibles : Propose 5 choix de rotors, dont un angle fixe (18 tubes de 1,5/2,0 mL) et un détachable (4 tubes sanguins/urines de 10 mL). Les disques sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 4,427 x g
Vitesse max. 6,000 rpm
Réfrigéré No
Type de produit Pack centrifugeuse