La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15682086
Fournisseur
BINDER™Code fournisseur
90100194
2425.00€ 2075.68€/ 1 pièces Économisez 349.32€ 14% de réduction
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un four de chauffage BINDER série FD est toujours utilisé lorsqu’un séchage et une stérilisation rapides sont nécessaires. Grâce à la distribution homogène de température, sa dynamique rapide et son ventilateur puissant, ce four de chauffage permet de gag
Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
Convection forcée
Clapet d’évacuation d’air réglable
Commande avec fonctions de minuteur
2 racks chromés
Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.