Learn More
Binder™ Étuve de séchage FD56
Code produit 15692106 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15692106 60 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15692106 Fournisseur Binder™ Code fournisseur 90100295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3380.00€
    2713.00€ / 1 pièces
    Économisez 667.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec une plage de températures allant de la température ambiante plus 10° à 300°C.
  • Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport aux unités classiques
  • Convection forcée et fonctions de minuterie améliorées incluses
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line&trade ;
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec écran LCD et fonctions de minuterie améliorées
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Empilable
  • Dispositif de sécurité indépendant à température réglable intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Interface Ethernet
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Certifications/Conformité ASTM
Capacité (métrique) 60 l
max. (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 300 °C
Type Étuve de séchage
Modèle FD 60
Ports 10/30/50/100 mm
Fonctions de sécurité Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 99 h 59 min
Uniformité 2°C
Poids à l’expédition (métrique) 39 kg
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz