Learn More
FDI-6, MedChemExpress
Code produit 16474688
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474688 10 mg
16427407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474688 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112721
MedChemExpress FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.
FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.
Spécification
Nom chimique ou matériau FDI-6
CAS 313380-27-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H11F4N3OS2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (95.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)F)C=C(C3=CC=CS3)N=C2S1)NC4=CC=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 437.43
Poids de la formule 437.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death