Learn More
R&D Systems™ Febuxostat
Code produit 18075102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075102 50 mg 50mg
18024992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075102 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4427/50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Xanthine oxidase inhibitor
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144060-53-7
Formule moléculaire C16H16N2O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau Febuxostat
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 316.37
Pureté >99%
Poids moléculaire 316.38