Learn More
Thermo Scientific Chemicals Febuxostat, 98 %
Code produit 15781769 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15781769 1 g 1g
15791769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15781769 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    122.65€ / 1g
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144060-53-7 | C16H16N2O3S | 316.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144060-53-7
Formule moléculaire C16H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 316.38
Numéro MDL MFCD00871598
Clé InChI BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-[3-cyano-4-(2-méthylpropoxy)phényl]-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Febuxostat
Point de fusion 209.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Quantité 1 g
Poids de la formule 316.38