Learn More
Febuxostat, MedChemExpress
Description
Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Febuxostat |
| CAS | 144060-53-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H16N2O3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | TEI 6720 TMX 67 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(COC1=CC=C(C=C1C#N)C2=NC(C)=C(S2)C(O)=O)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.37 |
| Afficher plus |