Learn More
Febuxostat, TRC
Code produit 30006538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006538 100 mg 100mg
30004978 50 mg 50mg
30005316 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006538 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF229000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144060-53-7
Formule moléculaire C16 H16 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 316.37
Synonyme 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
Nom IUPAC Acide 2-[3-cyano-4-(2-méthylpropoxy)phényl]-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Febuxostat
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Poids de la formule 316.0882
Pourcentage de pureté >95%