Learn More
Globe Scientific Conteneur de collecte fécale
Code produit 31922633 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500/Cs.
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31922633 500/Cs. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922633 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 109120L
Expédition estimée: 05-01-2027
Globe Scientific Inc. Contenant de collecte fécale avec couvercle à clipsement et cuillère attachée
  • Le tube à bouchon à vis est fabriqué en polypropylène opaque
  • Les tubes sont autoportants et présentent un fond conique avec une jupe
  • L’étiquette d’identification jointe simplifie le processus d’identification des échantillons
  • Le couvercle à claquement contient une cuillère attachée pour la collecte d’échantillons
Spécification
Couleur Naturel
Description Bouchon et cuillère en polypropylène
Diamètre (métrique) 25 mm
Comprend Cuillère attachée, ID Label
Quantité 500/Cs.
Volume (métrique) 30 mL
Hauteur (métrique) 90 mm