Learn More
Felbinac, MedChemExpress
Code produit 16482249
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482249 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482249 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0641
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Felbinac
CAS 5728-52-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12O2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Biphenylacetic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.24
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation