Learn More
Felodipine, MedChemExpress
Description
Felodipine, a dihydropyridine, is a potent, vasoselective calcium channel antagonist. Felodipine lowers blood pressure (BP) by selective action on vascular smooth muscle, especially in the resistance vessels. Felodipine, an anti-hypertensive agent, induces autophagy. Felodipine can cross the blood-brain barrier.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Felodipine |
| CAS | 72509-76-3 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H19Cl2NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (260.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.25 |
| Poids de la formule | 384.25 |
| Afficher plus |