Learn More
Masterflex™ Luer femelle pour tubulure cannelée semi-rigide à profil bas de 1/8 po
Code produit 15329775
Modifier l'affichage
Click to view available options
25/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15329775 25/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15329775 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4550816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.98€
    19.58€ / 25 pièces
    Économisez 6.40€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
  • Cole-Parmer offre une grande variété d’adaptateurs lueur cannelés pour répondre aux besoins de votre application.
  • Raccord cannelé standard pour tubulure flexible.
  • Raccord cannelé à alésage lisse pour réduire la turbulence de flux et le risque de contamination des conduites.
  • Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides.
  • Raccords cannelés à profil bas pour une utilisation avec des tubes semi-rigides tels que le nylon, le polyéthylène et le polypropylène.
  • Fabriqués conformément à la norme ISO 594-1, ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
  • Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
  • Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16 à 1⁄4 po avec une variété d’options de connexion.
  • Vendus par sachets de 25.
Spécification
Matériau Polypropylène
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Raccord Luer femelle