Learn More
Fisherbrand™ Luer femelle avec D.I. de 3/16 in cannelé - Kynar naturel - CQ
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Unique& Application multi-usage
- Sans PVC
- Conforme à la norme ISO 80369-7
- Conception à simple barbe supérieure
- Conforme à la norme USP classe VI
- USP 661, USP 81, USP 88
- Conformes RoHS.
- Gamma Stable
- Sans dérivés d’origine animale
- Lot traçable
Garantie
Remplacement du produit si non satisfait. Politique de retour de 12 mois.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificats de conformité disponibles |
| Description | Fabrication en salle blanche de classe 7 |
| Matériau | PVDF Kynar |
| À utiliser avec (application) | Raccordement de tubulure ; Ports d’entrée/de sortie des dispositifs médicaux ; Lignes de transfert de médicament et de liquide |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |
| Conditions de stockage | À l’abri de la lumière directe du soleil ;> 20° F< 100° F |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Luer |