Learn More
Value Plastics Embout Luer femelle vers barbes série 500
Code produit 30053447 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Admission:
Conector hembra Luer x espiga para manguera
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Admission Conditionnement
30053447 Conector hembra Luer x espiga para manguera 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30053447 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur FTLLSB0136005
Expédition estimée: 18-12-2026
Les cônes Luer conçus pour répondre ISO normes 594-1 et 594-2
Les verrous rotatifs minimisent la torsion et le pliage des tubes lors de la mise en place. Les joints coniques sont fiables et simples d'utilisation. Faciliter les configurations à usage unique qui minimisent les temps d'arrêt
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Admission Conector hembra Luer x espiga para manguera
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.