Learn More
Hamilton™ Filetage Luer / M6 femelles
Code produit 11597594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11597594 Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11597594 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 32874
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hamilton offre une gamme variée de raccords inertes et de connecteurs fabriqués en CTFE. Les raccords sont conçus pour être utilisés avec les produits Luer Lock et Luer standard comme nos seringues, ainsi que les ports à fond plat filetés 1/4-28 et M6.
Fiche des spécifications techniques
  • Connexion 1– Verrou Luer femelle
  • Connexion 2– Mâle M6
  • Quantité vendue– 1 chacun
  • IDENTIFIANT– 1,5 mm
Spécification
Diamètre (impériale) interne 1,5 mm
Raccordements Raccord Luer Lock femelle
Quantité Chaque