Description
Les raccords Luer permettent une connexion par verrouillage par rotation simple mais sûre. Idéal pour obturer un système de transfert de fluides. La conception du filetage assure une fermeture sécurisée empêchant —toute contamination.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ; non-phthalate ; RoHS ; FDA |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Rosca Luer hembra, tapa |
| Matériau (joint) | Polycarbonate transparent |