Learn More
Value Plastics Type de fil Luer femelle à NPT Embouts d’adaptateur, droit
Code produit 30053952 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (joint):
Nylon blanc
Prolypropylène
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (joint) unitSize
30053952 Prolypropylène 25 pièces
30052983 Nylon blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30053952 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur 5011995
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les réglages Luer permettent une connexion simple mais sécurisée
Assemblage et désassemblage rapide et facile sans avoir besoin d’outils. La conception du filetage permet une fermeture sécurisée— afin d’éviter toute infection. est conforme à la norme ISO-594-1 et ISO 594-2 normes
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Admission FIL 1/8-27 NPT(M)
Matériau (joint) Prolypropylène